Learn More
Théobromine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10124920 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10124920 100 g Flacon en plastique 100g
10033310 250 g Flacon en plastique 250g
10175213 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10124920 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 258821000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
La théobromine, numéro CAS 83-67-0, est un alcaloïde de méthylxanthine présent en grandes quantités dans le cacao. C’est un dérivé de la caféine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La théobromine est un alcaloïde de méthylxanthine qui est un dérivé de la caféine
Applications
• La théobromine est un inhibiteur de la phosphodiestérase, un antagoniste faible des récepteurs d’adénosine et un décontractant de cellules musculaires lisses
• En tant que produit catabolique de la caféine, elle possède des propriétés antioxydantes et prooxydantes
• Elle peut être utilisée comme norme de quantification de la théobromine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-67-0
Formule moléculaire C7H8N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.17
Numéro MDL MFCD00022830
Clé InChI YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
CID PubChem 5429
ChEBI CHEBI:28946
Nom IUPAC 3,7-diméthylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Theobromine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 290.0°C to 295.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 26, 2336
Merck Index 15, 9433
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: moderately soluble in ammonia, practically insoluble in benzene, ether, carbon, tetrachloride and chloroform
Point de sublimation 290.0 °C
Poids de la formule 180.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Theobromine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.