Learn More
Théobromine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453824 50 g 50g
11493930 100 g 100g
11463824 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453824 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11861.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.40€
    56.65€ / 50g
    Économisez 5.75€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Inhibiteur de phosphodiestérase
Phosphodiesterase inhibitor, weak adenosine receptor antagonist, diuretic and smooth muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Inhibiteur de phosphodiestérase, antagoniste faible des récepteurs d’adénosine, diurétique et décontractant des cellules musculaires lisses.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants Conserver à l’écart des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-67-0
Formule moléculaire C7H8N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.167
Numéro MDL MFCD00022830
Clé InChI YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
CID PubChem 5429
ChEBI CHEBI:28946
Nom IUPAC 3,7-diméthylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Theobromine
Point de fusion 345°C to 350°C
Couleur Blanc
Densité 1.50 g/mL
Quantité 50 g
Beilstein 16464
Merck Index 14,9282
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 180.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Theobromine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Theobromine