Learn More
Théobromine-d6, TRC
Code produit 30452197
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
Conditionnement:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30452197 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30452197 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3438022MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Theobromine-d6
CAS 117490-40-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 2H6 H2 N4 O2
Quantité 2 mg
Synonyme Theophylline-Ethylenediamine EP Impurity G-d6 (Caffeine EP Impurity D-d6','Theobromine-d6)
Formule InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 3,7-bis(tridéutériométhyl)purine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 186.2
Poids de la formule 186.1024
Pourcentage de pureté >95