Learn More
Theobromine, MedChemExpress
Code produit 16488996
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488996 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16488996 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0138
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Theobromine is a methylxanthine found in cacao beans which can inhibit adenosine receptor A1 (AR1) signaling.
Theobromine is a methylxanthine found in cacao beans which can inhibit adenosine receptor A1 (AR1) signaling.
Spécification
Nom chimique ou matériau Theobromine
CAS 83-67-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H8N4O2
Quantité 100 mg
Synonyme 3,7-Dimethylxanthine
Informations sur la solubilité DMSO : 1.1 mg/mL (6.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.1 mg/mL (6.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99.74%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation