Learn More
Théobromine, TRC
Code produit 30007751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007751 5 g 5g
17981995 1 g 1g
17951975 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007751 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3438005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-67-0
Formule moléculaire C7 H8 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Synonyme Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Caffeine Imp. D (EP)
Nom IUPAC 3,7-diméthylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Theobromine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Poids de la formule 180.0647
Pourcentage de pureté >95%