Learn More
Théophylline-7-acide acétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430363 500 g 500g
11410363 25 g 25g
11420363 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430363 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11473.36
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 652-37-9 | C9H9N4NaO4 | 260.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 652-37-9
Formule moléculaire C9H9N4NaO4
Poids moléculaire (g/mol) 260.19
Numéro MDL MFCD00022832
Clé InChI MSFVZSOKOXZSME-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acefylline, theophylline-7-acetic acid, acephylline, theophyllineacetic acid, carboxymethyltheophylline, 7-carboxymethyl theophylline, 7-theophyllinylacetic acid, theophyllin-7-ylacetic acid, 7-theophyllinessigsaeure, 7-theophyllineacetic acid
CID PubChem 69550
Nom IUPAC sodium 2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-7-yl)acetate
SMILES [Na+].CN1C2=C(N(CC([O-])=O)C=N2)C(=O)N(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Theophylline-7-acetic acid
Point de fusion 268°C to 272°C
Quantité 500 g
Beilstein 279221
Merck Index 14,24
Poids de la formule 238.2
Pourcentage de pureté 98%