Learn More
Acide théophylline-7-acétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15532363 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15532363 500 g 500g
15512363 25 g 25g
15522363 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15532363 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459255000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 652-37-9
Formule moléculaire C9H9N4NaO4
Poids moléculaire (g/mol) 260.19
Numéro MDL MFCD00022832
Clé InChI MSFVZSOKOXZSME-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acefylline, theophylline-7-acetic acid, acephylline, theophyllineacetic acid, carboxymethyltheophylline, 7-carboxymethyl theophylline, 7-theophyllinylacetic acid, theophyllin-7-ylacetic acid, 7-theophyllinessigsaeure, 7-theophyllineacetic acid
CID PubChem 69550
Nom IUPAC sodium 2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-7-yl)acetate
SMILES [Na+].CN1C2=C(N(CC([O-])=O)C=N2)C(=O)N(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Theophylline-7-acetic acid
Point de fusion 270.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 500 g
Poids de la formule 238.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Theophyllin-7-ylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.