Spécification
| Nom chimique ou matériau | Theophylline |
| CAS | 58-55-9 |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.9951 |
| Formule moléculaire | C7H8N4O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur |
| Clé InChI | ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2 |
| Nom IUPAC | 1,3-diméthyl-7H-purine-2,6-dione |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- THEOPHYLLINE
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Theophylline