Learn More
Théophylline, 99+ %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712481 5 g Flacon en verre 5g
10379190 250 g Flacon en plastique 250g
10341564 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 250310050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.10€
    28.65€ / 5g
    Économisez 4.45€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 58-55-9 | C7H8N4O2 | 180.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-55-9
Formule moléculaire C7H8N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.17
Numéro MDL MFCD00079619
Clé InChI ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
CID PubChem 2153
ChEBI CHEBI:28177
Nom IUPAC 1,3-diméthyle-7H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Theophylline
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 270.0°C to 274.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 9436
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkaline solutions, slightly soluble in ethanol and chloroform
Poids de la formule 180.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Theophylline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Theophylline