Learn More
Theophylline, MedChemExpress
Code produit 16471078
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471078 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16471078 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0809
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) is a potent phosphodiesterase (PDE) inhibitor, adenosine receptor antagonist, and histone deacetylase (HDAC) activator.
Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) inhibits PDE3 activity to relax airway smooth muscle. Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) has anti-inflammatory activity by increase IL-10 and inhibit NF-κB into the nucleus. Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) induces apoptosis. Theophylline (1,3-Dimethylxanthine) can be used for asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Theophylline
Forme physique Solid
CAS 58-55-9
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H8N4O2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme 1,3-Dimethylxanthine Theo-24
Informations sur la solubilité DMSO : 11.11 mg/mL (61.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (27.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C)N(C)C2=C(N=CN2)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99.77%
Qualité Research