Learn More
Théophylline, MP Biomedicals™
Code produit 11493411 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493411 250 g
11403421 500 g
11413421 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493411 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210302483
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 58-55-9
Formule moléculaire C7H8N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.167
Clé InChI ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme theophylline, 1,3-dimethylxanthine, elixophyllin, theophyllin, theolair, nuelin, theophylline anhydrous, respbid, theocin, theo-dur
CID PubChem 2153
ChEBI CHEBI:28177
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-7H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Theophylline
Couleur Blanc
Quantité 250 g
Poids de la formule 180.2
Forme physique Plein