Learn More
Théophiline, TRC
Code produit 18052210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18052210 5 g 5g
18042020 100 mg 100mg
18011230 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18052210 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3438505G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-55-9
Formule moléculaire C7 H8 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Synonyme 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Theophylline, Diprophylline Imp. B (EP), Pentoxifylline Imp. C (EP), Dimenhydrinate Imp. A (EP), Caffeine Imp. A (EP), 1H-Purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-1,3-dimethyl-, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl- (9CI), Theophylline (8CI), 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 1,3-Dimethylxanthine, 3,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Accurbron, Aerobin, Aerolate, Afonilm, Apnecut, Armophylline, Asmax, Austyn, Bilordyl, Brochoretard, Bronkodyl, Cetraphylline, Chronophyllin, Constant T, Controfilina 200, Diffumal, Duraphyl, Duraphyllin, Egifilin, Elan, Elixophyllin, Elixophylline, Etheophyl, Euphylong, GM 501 SpermMobil, Insanovin, LaBID, Lanophyllin, Lasma, Liquophylline, NSC 2066, Nuelin, Optiphyllin, Parkophyllin, Physpan, Pro-Vent, Pseudotheophylline, PulmiDur, Pulmo-Timelets, Quibron T, Quibron T/SR, Respbid, Respicur, Slo-Bid, Slo-Phyllin, Solosin, Somophyllin CRT, Somophyllin T, Spophyllin retard, Sustaire, Talotren, Telb-DS, Telbans, Telbans Dry Syrup, Teocen 200, Teonova, Teotard, Teotard 350, Tesona, Theo 24, Theo-DS, Theo-Dur, Theo-Nite, Theo-Sav, Theobid, Theobid Duracap, Theochron, Theoclear, Theodel, Theodrip, Theodur Dry Syrup, Theofol, Theograd, Theolair, Theon, Theona P, Theopek, Theophyl, Theophyllin, Theoplus, Theostat, Theotard, Theovent, Throphylline, Unicontin CR, Unifyl, Unilong, Uniphyl, Uniphyllin, Xanthium, phylobid
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-7H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Theophylline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Poids de la formule 180.0647
Pourcentage de pureté >95%