Description
Les phosphoramidites TheraPure sont conçus pour les fabricants d’oligonucléotides nécessitant des profils d’impuretés hautement définis et des procédés strictement contrôlés.
Points clés
- Les phosphoramidites PAC rA TheraPure sont parfaits pour la fabrication à grande échelle de composés oligonucléotidiques nécessitant des profils d’impuretés contrôlés dans les procédés de fabrication de l’amidite
- Les procédés de fabrication rigoureusement contrôlés minimisent les niveaux d’impuretés P(III) réactives pouvant être incorporées dans le produit oligonucléotide et/ou entraînent l’accumulation de sous-produits qui peuvent être difficiles à éliminer pendant la purification
- L’analyse RMN est effectuée sur chaque lot pour s’assurer que les niveaux d’impuretés critiques sont conformes aux spécifications
- L’eau résiduelle limitée améliore la stabilité de l’amidite, éliminant ainsi l’interférence avec la synthèse des oligonucléotides qui peut être provoquée par une quantité excessive d’eau
Contrôle des processus et de la chaîne d’approvisionnement
- Une chaîne d’approvisionnement des matières premières contrôlée et des partenariats de longue date avec les fournisseurs garantissent l’homogénéité et la sécurité des approvisionnements
- Les procédés sont strictement contrôlés et surveillés, de l’approvisionnement des matières premières jusqu’au contrôle de qualité final et la distribution du produit selon les normes ISO9001, assurant la reproductibilité entre les lots
- Tous les phosphoramidites d’ARN TheraPure sont fournis avec des données de contrôle de qualité spécifiques au lot, notamment les analyses HPLC et RMN phosphoreuses
Configurations du produit
- Les phosphoramidites TheraPure sont disponibles avec une protection 2’-TBDMS ou une modification 2’-OMe résistante aux nucléases
- Des options de déprotection rapides ou standard sont disponibles
- La chimie de l’amidite de l’ARN 2’-TBDMS est la norme largement acceptée pour une synthèse à grande échelle de haute qualité des oligonucléotides de l’ARN
Spécification
Spécification
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (équipement) | Synthétiseurs AKTA, synthétiseurs Applied Biosystems |
| Type de produit | CEP Ac-rC |
| Contenu et stockage | Conserver dans le congélateur (à -20°C ou moins). |
| Type de nucléoside | Cytidine (C) |
| Caractéristiques des réactifs | Déprotection rapide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Pureté | 98 % |
| Quantité | 1 g |
| Type de réactif | Phosphoramidite |
| Afficher plus |