Learn More
TheraPure™ rU Phosphoramidite, serum vial bottle
Code produit 17934362 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
17934362 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17934362 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 27180402
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Fabriquez des composés oligonucléotidiques qui nécessitent des profils d’impuretés contrôlés avec ce phosphoramidite.
Les phosphoramidites TheraPure sont conçus pour les fabricants d’oligonucléotides nécessitant des profils d’impuretés hautement définis et des procédés strictement contrôlés.
Points clés
  • Les phosphoramidites PAC rA TheraPure sont parfaits pour la fabrication à grande échelle de composés oligonucléotidiques nécessitant des profils d’impuretés contrôlés dans les procédés de fabrication de l’amidite
  • Les procédés de fabrication rigoureusement contrôlés minimisent les niveaux d’impuretés P(III) réactives pouvant être incorporées dans le produit oligonucléotide et/ou entraînent l’accumulation de sous-produits qui peuvent être difficiles à éliminer pendant la purification
  • L’analyse RMN est effectuée sur chaque lot pour s’assurer que les niveaux d’impuretés critiques sont conformes aux spécifications
  • L’eau résiduelle limitée améliore la stabilité de l’amidite, éliminant ainsi l’interférence avec la synthèse des oligonucléotides qui peut être provoquée par une quantité excessive d’eau
Contrôle des processus et de la chaîne d’approvisionnement
  • Une chaîne d’approvisionnement des matières premières contrôlée et des partenariats de longue date avec les fournisseurs garantissent l’homogénéité et la sécurité des approvisionnements
  • Les procédés sont strictement contrôlés et surveillés, de l’approvisionnement des matières premières jusqu’au contrôle de qualité final et la distribution du produit selon les normes ISO9001, assurant la reproductibilité entre les lots
  • Tous les phosphoramidites d’ARN TheraPure sont fournis avec des données de contrôle de qualité spécifiques au lot, notamment les analyses HPLC et RMN phosphoreuses
Configurations du produit
  • Les phosphoramidites TheraPure sont disponibles avec une protection 2’-TBDMS ou une modification 2’-OMe résistante aux nucléases
  • Des options de déprotection rapides ou standard sont disponibles
  • La chimie de l’amidite de l’ARN 2’-TBDMS est la norme largement acceptée pour une synthèse à grande échelle de haute qualité des oligonucléotides de l’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Poudre
À utiliser avec (équipement) Synthétiseurs AKTA, synthétiseurs Applied Biosystems
Type de produit CEP rU
Contenu et stockage Conserver dans le congélateur (à -20°C ou moins).
Type de nucléoside Uridine (U)
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté 99 %
Type de réactif Phosphoramidite
Qualité TheraPure™
Type d’acide nucléique ARN
Gamme de produits TheraPure