Learn More
Julabo™ Liquides pour bain thermique HL60
Code produit 15599785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15599785 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15599785 Fournisseur Julabo™ Code fournisseur 8940141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00€
    450.00€ / 5L
    Économisez 945.00€
    67% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Convient idéalement adapté à toutes vos applications de régulation de la température. Garantit un fonctionnement sûr et fiable.
  • La viscosité, les caractéristiques d'oxydation et le transfert de chaleur des fluides thermiques sont spécifiquement adaptés à chaque application. JULABO unité de contrôle de température
  • JULABO Les fluides des bains thermiques ont été soigneusement sélectionnés et optimisés pour une performance maximale. JULABO instruments
  • Température de fonctionnement : -60 à +250 °C
  • Point d'éclair : +124 °C
  • Point d'inflammation : +142  °C
  • Viscosité (cinématique à 20 °C en mm² /s): 5,66
  • Densité (à 20 °C en g/cm³): 0,92
  • Point d'écoulement : -100 °C
  • Point d'ébullition : +288  °C
  • Température d'inflammation : +350  °C
  • Coefficient de dilatation thermique K -1 : 0,00094
  • Conductivité thermique [W/m *K] : 0,116
  • Résistivité volumique spécifique [Ohm *cm] : 4 x 10¹⁴
  • Bénéfices :
    • Faible toxicité
    • Faible viscosité
    • Stabilité élevée
    • Odeur minimale
    • Bonne conductivité thermique
    • Faible tendance à la corrosion
    • Vaste plage de températures
    • Incluant un robinet de vidange
Spécification
Description Liquides pour bain thermique transparent
Capacité (métrique) 5 L