Learn More
Julabo™ Liquides pour bain thermique
Code produit 10363385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune clair
Marron clair
Transparent
Quantité:
5 l
10 L
Modèle:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Gamme de températures:
-30°C à +80°C
-40 °C à +180 °C
-80°C à +55°C
0°C à 220°C
20°C à 250°C
40 °C à 170 °C
50°C à 350°C
–20°C à +180°C
–50deg;C à +105deg;C
Conditionnement:
10L
5 pièces
5L
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Modèle Gamme de températures unitSize
10363385 Jaune clair 10 L Thermal G -30°C à +80°C 10L
11950278 Transparent 5 l H10 –20°C à +180°C 5L
11900228 Transparent 5 l Thermal M 40 °C à 170 °C 5L
10551802 Marron clair 10 L HS 20°C à 250°C 10L
10048001 Marron clair 5 l H20S 0°C à 220°C 5L
11967458 Transparent 5 l H5 –50deg;C à +105deg;C 5L
11924738 Transparent 5 l H350 50°C à 350°C 5L
11957458 Transparent 10 L H10 -40 °C à +180 °C 10L
11970218 Transparent 10 L H5 –50deg;C à +105deg;C 10L
11960218 Transparent 5 l HY -80°C à +55°C 5L
11950238 Transparent 10 L HY -80°C à +55°C 10L
10162101 Marron clair 10 L H20S 0°C à 220°C 10L
11920268 Marron clair 10 L H250S 20°C à 250°C 10L
11989068 Marron clair 5 l HS 20°C à 250°C 5L
11930268 Marron clair 5 l H250S 20°C à 250°C 5 pièces
11947458 Jaune clair 5 l Thermal G -30°C à +80°C 5L
10468881 Transparent 10 L Thermal M 40 °C à 170 °C 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10363385 Supplier Julabo™ Supplier No. 8940124
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisés pour les applications de régulation de la température. Les liquides pour bain thermique Julabo™ permettent un fonctionnement fiable et sûr.
  • Pour systèmes fermés tels que Presto ou Forte
  • Larges plages de températures
  • Faible viscosité
  • Stabilité élevée
  • Bonne conductivité thermique
  • Odeur minimale
  • Faible tendance à la corrosion
  • Faible toxicité
  • Longue durée de conservation
Specifications
Couleur Jaune clair
À utiliser avec (équipement) Circulateurs réfrigérés
Gamme de températures -30°C à +80°C
Type Fluide de bain thermique
Type de fourniture de liquide Bain thermique
Comprend Robinet de vidange
Modèle Thermal G
Quantité 10 L
Viscosité 4.07 mm2/s à 20°C
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • THERMAL G
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformité avec toutes réglementations locales, régionales,nationales, et internationales..