Learn More
Julabo™ Liquides pour bain thermique
Code produit 10551802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune clair
Marron clair
Transparent
Quantité:
5 l
10 L
Modèle:
H10
H20S
H250S
H335
H350
H5
HL80
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Gamme de températures:
-30°C à +80°C
-40 °C à +180 °C
-80°C à +55°C
-85 °C à +170 °C
0°C à 220°C
20°C à 250°C
30 °C à 335 °C
40 °C à 170 °C
50°C à 350°C
–20°C à +180°C
–50deg;C à +105deg;C
Conditionnement:
10 pièces
10L
5 pièces
5L
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Modèle Gamme de températures Conditionnement
10551802 Marron clair 10 L HS 20°C à 250°C 10L
10363385 Jaune clair 10 L Thermal G -30°C à +80°C 10L
11950278 Transparent 5 l H10 –20°C à +180°C 5L
11900228 Transparent 5 l Thermal M 40 °C à 170 °C 5L
10048001 Marron clair 5 l H20S 0°C à 220°C 5L
11967458 Transparent 5 l H5 –50deg;C à +105deg;C 5L
11924738 Transparent 5 l H350 50°C à 350°C 5L
11957458 Transparent 10 L H10 -40 °C à +180 °C 10L
11970218 Transparent 10 L H5 –50deg;C à +105deg;C 10L
11960218 Transparent 5 l HY -80°C à +55°C 5L
11950238 Transparent 10 L HY -80°C à +55°C 10L
10518530 Transparent 10 L HL80 -85 °C à +170 °C 10 pièces
11960248 Transparent 5 l HL80 -85 °C à +170 °C 5L
10162101 Marron clair 10 L H20S 0°C à 220°C 10L
11920268 Marron clair 10 L H250S 20°C à 250°C 10L
11989068 Marron clair 5 l HS 20°C à 250°C 5L
11924728 Jaune clair 5 l H335 30 °C à 335 °C 5 pièces
11930268 Marron clair 5 l H250S 20°C à 250°C 5 pièces
11947458 Jaune clair 5 l Thermal G -30°C à +80°C 5L
10468881 Transparent 10 L Thermal M 40 °C à 170 °C 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 10551802 Fournisseur Julabo™ Code fournisseur 8940102
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Utilisés pour les applications de régulation de la température. Les liquides pour bain thermique Julabo™ permettent un fonctionnement fiable et sûr.
  • Pour systèmes fermés tels que Presto ou Forte
  • Larges plages de températures
  • Faible viscosité
  • Stabilité élevée
  • Bonne conductivité thermique
  • Odeur minimale
  • Faible tendance à la corrosion
  • Faible toxicité
  • Longue durée de conservation
Spécification
Couleur Marron clair
Gamme de températures 20°C à 250°C
Type Fluide de bain thermique
Type de fourniture de liquide Bain thermique
À utiliser avec (application) Idéal pour les applications de contrôle de la température et fonctionnement fiable et sûr garanti, viscosité, oxy
Comprend Robinet de vidange
Modèle HS
Quantité 10 L
Température (métrique) maximale >400°C
Viscosité 55 mm2/s à 20°C