Learn More
Julabo™ Liquides pour bain thermique
Descripción
- Pour systèmes fermés tels que Presto ou Forte
- Larges plages de températures
- Faible viscosité
- Stabilité élevée
- Bonne conductivité thermique
- Odeur minimale
- Faible tendance à la corrosion
- Faible toxicité
- Longue durée de conservation
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur | Jaune clair |
| À utiliser avec (équipement) | Circulateurs réfrigérés |
| Gamme de températures | -30°C à +80°C |
| Type | Fluide de bain thermique |
| Type de fourniture de liquide | Bain thermique |
| Comprend | Robinet de vidange |
| Modèle | Thermal G |
| Quantité | 5 L |
| Viscosité | 4.07 mm2/s à 20°C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- THERMAL G
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformité avec toutes réglementations locales, régionales,nationales, et internationales..
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?