Learn More
- Home
- Products
- Bains
- Accessoires pour bains
- Julabo™ Liquides pour bain thermique
Julabo™ Liquides pour bain thermique
Code produit 11960218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune clair
Marron clair
Transparent
Quantité:
5 l
10 L
Modèle:
H10
H20S
H250S
H335
H350
H5
HL80
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Gamme de températures:
-30°C à +80°C
-40 °C à +180 °C
-80°C à +55°C
-85 °C à +170 °C
0°C à 220°C
20°C à 250°C
30 °C à 335 °C
40 °C à 170 °C
50°C à 350°C
–20°C à +180°C
–50deg;C à +105deg;C
Conditionnement:
10 pièces
10L
5 pièces
5L
20 product options available for selection
| Code produit | Couleur | Quantité | Modèle | Gamme de températures | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 11960218 | Transparent | 5 l | HY | -80°C à +55°C | 5L |
| 10363385 | Jaune clair | 10 L | Thermal G | -30°C à +80°C | 10L |
| 11950278 | Transparent | 5 l | H10 | –20°C à +180°C | 5L |
| 11900228 | Transparent | 5 l | Thermal M | 40 °C à 170 °C | 5L |
| 10551802 | Marron clair | 10 L | HS | 20°C à 250°C | 10L |
| 10048001 | Marron clair | 5 l | H20S | 0°C à 220°C | 5L |
| 11967458 | Transparent | 5 l | H5 | –50deg;C à +105deg;C | 5L |
| 11924738 | Transparent | 5 l | H350 | 50°C à 350°C | 5L |
| 11957458 | Transparent | 10 L | H10 | -40 °C à +180 °C | 10L |
| 11970218 | Transparent | 10 L | H5 | –50deg;C à +105deg;C | 10L |
| 11950238 | Transparent | 10 L | HY | -80°C à +55°C | 10L |
| 10518530 | Transparent | 10 L | HL80 | -85 °C à +170 °C | 10 pièces |
| 11960248 | Transparent | 5 l | HL80 | -85 °C à +170 °C | 5L |
| 10162101 | Marron clair | 10 L | H20S | 0°C à 220°C | 10L |
| 11920268 | Marron clair | 10 L | H250S | 20°C à 250°C | 10L |
| 11989068 | Marron clair | 5 l | HS | 20°C à 250°C | 5L |
| 11924728 | Jaune clair | 5 l | H335 | 30 °C à 335 °C | 5 pièces |
| 11930268 | Marron clair | 5 l | H250S | 20°C à 250°C | 5 pièces |
| 11947458 | Jaune clair | 5 l | Thermal G | -30°C à +80°C | 5L |
| 10468881 | Transparent | 10 L | Thermal M | 40 °C à 170 °C | 10L |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
11960218
Fournisseur
Julabo™
Code fournisseur
8940105
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour systèmes fermés tels que Presto ou Forte
- Larges plages de températures
- Faible viscosité
- Stabilité élevée
- Bonne conductivité thermique
- Odeur minimale
- Faible tendance à la corrosion
- Faible toxicité
- Longue durée de conservation
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Circulateurs réfrigérés |
| Gamme de températures | -80°C à +55°C |
| Type | Fluide de bain thermique |
| Type de fourniture de liquide | Bain thermique |
| Comprend | Robinet de vidange |
| Modèle | HY |
| Quantité | 5 l |
| Température (métrique) maximale | >400°C |
| Viscosité | <4 mm2/s à 20°C |