Learn More
Applied BioSystems™ Logiciel de contrôle de flotte de thermocycleurs
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le logiciel de contrôle de la flotte Applied Biosystems™ est aussi intuitif et facile à utiliser que nos thermocycleurs. Grâce à cet outil, vous pourrez visualiser et contrôler tous les systèmes de PCR Applied Biosystems™ ProFlex™, les thermocycleurs automatisés et les thermocycleurs SimpliAmp™ de votre installation.
Sécurisé : le logiciel de contrôle de la flotte est installé sur un serveur qui se trouve en toute sécurité derrière votre pare-feu
.Flexible : créez des autorisations et des règles personnalisées pour les utilisateurs, les méthodes et les instruments
Puissant : visualisez rapidement l’inventaire et disponibilité de thermocycleur directement à partir du tableau de bord
Pratique : contrôlez vos thermocycleurs, les rapports, les méthodes et les mises à niveau du micrologiciel à partir de votre bureau, d’un autre ordinateur de laboratoire ou de tout autre périphérique en réseau
Spécification
Spécification
| Tension | 100/240 V |
| Gamme de produits | Applied Biosystems |
| Type d’affichage | Grand angle de visualisation de 19,5 po |
| Type de logiciel | Gestion et contrôle des instruments |
| Type de produit | Logiciel de contrôle de flotte de thermocycleurs |
| À utiliser avec (application) | PCR |
| Quantité | 1 each |