Learn More
WTW™ Imprimante à matrice thermique
Description
- Lorsque les taux de transfert de la plupart des périphériques sont fixes, il peut être nécessaire de régler l’imprimante sur le taux de transfert correspondant
- Les dispositifs WTW™ dotés d’interfaces série peuvent être connectés directement à un ordinateur et par conséquent utilisés pour imprimer sur une imprimante
- 40 caractères par ligne
- Pour une largeur de papier de 112 mm, papier d’imprimante thermique, qualité normale, lisible pendant environ 5 ans ; Qualité supérieure lisible pendant au moins 10 ans
Spécification
Spécification
| Description | 40 caractères par ligne |
| Type | Imprimante à matrice thermique |
| Alimentation électrique | 230 VCA, 50 Hz et fonctionnement avec piles |
| Largeur (métrique) | 112 mm paper |