Learn More
Cole-Parmer™ Protection thermique pour plan de travail, verre vitrocéramique
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
- La plaque a des pieds d’angle pour éviter tout contact de chaleur avec le plan de travail.
- La surface en verre résistant aux taches et est facile à nettoyer.
- La plage de température est comprise entre -392 °F à +1 200 °F (-236 °C à +649 °C).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Revêtement de protection contre la chaleur pour paillasse |
| Matériau | Céramique |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 228mm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 228mm |
| Jetable | Réutilisable |
| Température (impériale) max. | 1 200 °F |
| Température (métrique) Max | 649 °C |
| Quantité | 1 de chaque |