Learn More
Eppendorf™ Imprimante thermique DPU-S445
Code produit 15723275 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Imprimante prise UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15723275 Imprimante prise UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15723275 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6135011000
Expédition estimée: 15-12-2026
Imprimante à points de ligne thermique à haute vitesse d’impression et production de surface de type transparent.
  • Impression automatique des résultats
  • Connexion simple et directe via USB
  • Compact et léger
  • Orientation facile du papier
  • Compatible avec le BioPhotometer D30 et la gamme de produits BioSpectrometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) BioPhotometer D30 et la gamme de produits BioSpectrometer
Type Imprimante par point thermique
Description Vitesse d’impression max. : 90 mm/s, points/ligne : 832, résolution : 8 points/mm
Comprend Imprimante prise UE