Learn More
Invitrogen™ Thermal Printer for iBright Imaging Systems
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’imprimante graphique numérique Sony UP-X898MD est une imprimante thermique qui prend en charge l’impression directe à partir des systèmes d’imagerie iBright. Capable de fournir des impressions en noir et blanc de haute qualité en moins de deux secondes, cette imprimante compacte et haute vitesse est “plug and play” et se connecte directement à un système d’imagerie iBright via l’un des ports USB disponibles. Imprimez des images de haute qualité en quelques secondes sans connexion réseau. Les images du port d’affichage iBright s’impriment comme affichées avec le niveau de zoom actuel et en conservant les annotations d’analyse.
Parmi les caractéristiques de l’imprimante graphique numérique figurent :
• Impression haute vitesse : imprime des images de 320 mm x 100 mm en deux secondes environ
• Conception compacte et peu encombrante (88 x 154 x 240 mm)
• Impression haute densité de 325 dpp (1 280 x 500 pixels)
• 256 niveaux de gris
• Interface USB 2.0
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’imagerie iBright |
| Résolution | 325 DPI |
| Dimensions | 3,46 x 6,06 x 9,45 in (88 x 154 x 240 mm) |
| Capacité | Jusqu’à 254 |
| Poids | 5,5 livres (2,5 kg) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (application) | Imagerie par transfert Western par chimiluminescence, imagerie par gel d’ADN, imagerie par gel de protéines |
| Gamme de produits | iBright |
| Type de produit | Systèmes d’imagerie |
| Quantité | 1 printer |