Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-408
Product Code. 11568424 Shop All Brady Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (métrique):
101,6 x 165,1 mm (l x H)
101,6 x 50,8 mm (l x H)
152,4 x 101,6 mm (l x H)
76,2 x 127 mm (l x H)
76,2 x 25,4 mm (l x H)
76,2 x 50,8 mm (l x H)
missing translation for 'unitSize':
1 rouleau
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (métrique) missing translation for 'unitSize'
11568424 76,2 x 25,4 mm (l x H) 1 rouleau
11578424 76,2 x 50,8 mm (l x H) 1 rouleau
11588424 76,2 x 127 mm (l x H) 1 rouleau
11598424 152,4 x 101,6 mm (l x H) 1 rouleau
11508434 101,6 x 50,8 mm (l x H) 1 rouleau
11518434 101,6 x 165,1 mm (l x H) 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11568424 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 035656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    143.08€ / 1 rouleaux
    Économisez 5.92€
    3% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour imprimantes à transfert thermique. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ sont fabriquées en papier repositionnable utilisé pour l’identification générale et industrielle.
  • Disponibles en plusieurs tailles
Specifications
Description Série de rubans recommandée : R4300 ; R4500; R6106
Type d’adhésif Acrylique, Amovible
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Papier (B-408)
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale et industrielle
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle THT-18-408-3
Nb par paquet 3000 étiquettes par rouleau
Quantité 3000/Pk.
Forme Rectangle
Dimensions 76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
Dimensions (métrique) 76,2 x 25,4 mm (l x H)
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Répétition verticale (métrique) 28.58 mm
Dimensions (L x l) 25.40 x 76.20 mm
Longueur (impériale) 1 in
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76.2 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 76.20 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 25.4 mm
Alternate Part Number THT-18-408-3