Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-408
Code produit 11598424 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (métrique):
101,6 x 165,1 mm (l x H)
101,6 x 50,8 mm (l x H)
152,4 x 101,6 mm (l x H)
76,2 x 127 mm (l x H)
76,2 x 25,4 mm (l x H)
76,2 x 50,8 mm (l x H)
Conditionnement:
1 rouleau
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (métrique) Conditionnement
11598424 152,4 x 101,6 mm (l x H) 1 rouleau
11568424 76,2 x 25,4 mm (l x H) 1 rouleau
11578424 76,2 x 50,8 mm (l x H) 1 rouleau
11588424 76,2 x 127 mm (l x H) 1 rouleau
11508434 101,6 x 50,8 mm (l x H) 1 rouleau
11518434 101,6 x 165,1 mm (l x H) 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11598424 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 035659
Expédition estimée: 08-12-2026
Pour imprimantes à transfert thermique. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ sont fabriquées en papier repositionnable utilisé pour l’identification générale et industrielle.
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Description Série de rubans recommandée : R4300 ; R4500; R6102
Type d’adhésif Acrylique, Amovible
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Papier (B-408)
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale et industrielle
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle THT-25-408-1
Nb par paquet 1000 étiquettes par rouleau
Quantité 1000/Pk.
Forme Rectangle
Dimensions 101.60 mm (W) x 152.40 mm (H)
Dimensions (métrique) 152,4 x 101,6 mm (l x H)
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Répétition verticale (métrique) 155.58 mm
Dimensions (L x l) 152.40 x 101.60 mm
Longueur (impériale) 4 in
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 152.4 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 101.60 mm
Hauteur (impériale) 4 po
Hauteur (métrique) 101.6 mm
Alternate Part Number THT-25-408-1