Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-424
Idéale pour une grande variété d’applications. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ sont fabriquées à partir d’un papier à usage général (B-424).
Marque:  Brady™ 030132
Code produit. 11503724
  • 72.35€ / 1 rouleaux
En stock
Description
  • Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
  • En papier contrasté résistant aux taches
Spécification
Spécification
Séries de rubans recommandées : R4300 ; R4500 ; R6100
Aucun
Mat
Papier (B-424)
Transfert thermique
Non stérile
BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
-40°C
3000 étiquettes par rouleau
Rectangle
50,8 x 25,4 mm (l x H)
-40 °C à 180 °C
0.089 mm
1 in
50,8 mm
50.80 mm
1 in
25.40 mm
Permanent Caoutchouc
Blanc
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Identification générale et industrielle
1
THT-17-424-3
3000
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
-40 °F à 365 °F
0,0035 in
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
2 in
50.80 mm
1 in
25,4 mm
THT-17-424-3