Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-424
Idéale pour une grande variété d’applications. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ sont fabriquées à partir d’un papier à usage général (B-424).
Marque:  Brady™ 030135
Code produit. 11533724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    104.82€ / 1 rouleaux
    Économisez 4.18€
    3% de réduction
En stock
Description
  • Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
  • En papier contrasté résistant aux taches
Spécification
Spécification
Séries de rubans recommandées : R4300 ; R4500 ; R6100
Aucun
Mat
Papier (B-424)
Transfert thermique
Non stérile
BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
-40°C
3000 étiquettes par rouleau
Rectangle
76,2 x 25,4 mm (l x H)
-70°C à +50°C
0,089 mm
25,40 x 76,20 mm
3 in
76.20 mm
25,4 mm
Permanent Caoutchouc
Blanc
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Identification générale et industrielle
1
THT-18-424-3
3000/Bte
76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
-40 °F à 365 °F
0,0035 in
28,58 mm
1 in
76,2 mm
1 in
THT-18-424-3