Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-424
Idéale pour une grande variété d’applications. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ sont fabriquées à partir d’un papier à usage général (B-424).
Marque:  Brady™ 030141
Code produit. 11593724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    134.01€ / 1 rouleaux
    Économisez 4.99€
    3% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Description
  • Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
  • En papier contrasté résistant aux taches
Spécification
Spécification
Séries de rubans recommandées : R4300 ; R4500 ; R6100
Aucun
Mat
Papier (B-424)
Transfert thermique
Non stérile
BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
-40°C
1 étiquette/rouleau
Rectangle
l x H : 76.2 mm x 191.44 m
-70°C à +50°C
0,089 mm
300 ft
3 in
76.20 mm
THT-21-424
Permanent Caoutchouc
Blanc
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Identification générale et industrielle
1
THT-21-424
1 de chaque
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
-40 °F à 365 °F
0,0035 in
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
91,44 m
76,2 mm
191,44 m