Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-424
Idéale pour une grande variété d’applications. Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ sont fabriquées à partir d’un papier à usage général (B-424).
Marca: Brady™ 030153
Descrizione
- Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
- En papier contrasté résistant aux taches
Specifica
| Séries de rubans recommandées : R4300 ; R4500 ; R6100 | |
| Aucun | |
| Mat | |
| Papier (B-424) | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500 | |
| -40°C | |
| 1000 étiquettes par rouleau | |
| Rectangle | |
| 101,6 x 152,4 mm (l x H) | |
| -40 °C à 180 °C | |
| 0.089 mm | |
| 6 in | |
| 101,60 mm | |
| 6 po | |
| THT-25-424-1 |
| Permanent Caoutchouc | |
| Blanc | |
| Rouler | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette pour imprimante à transfert thermique | |
| Identification générale et industrielle | |
| 1 | |
| THT-25-424-1 | |
| 1000 | |
| 101.60 mm (W) x 152.40 mm (H) | |
| -40 °F à 365 °F | |
| 0,0035 in | |
| 101.60 mm (W) x 152.40 mm (H) | |
| 4 in | |
| 101.60 mm | |
| 152,4 mm |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.