Learn More
Brady™ Étiquettes papier imprimables par transfert thermique
En papier à usage général, les étiquettes imprimables Brady™ sont utilisées pour les imprimantes à transfert thermique
Marque: Brady™ 030240
Description
These white, matte paper labels (B-424) feature a permanent rubber adhesive and are ideal for general identification, electrical labeling, and barcode printing. Designed for thermal transfer printing, these die-cut labels provide excellent contrast and smear resistance.
- Material: Paper (B-424)
- Color: White
- Finish: Matte
- Dimensions: 0.5 in H x 2 in W
- Service Temperature: -40°F to 122°F (-40°C to 50°C)
- Print Technology: Thermal Transfer
- Indoor Use: Yes
- Compatibility: Compatible with BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, IP Series, PR Plus, and other 3 in. core printers
- Ribbon Requirement: Requires a ribbon (e.g., IP-R4300 for i5100 or IP Series printers; R4300 for other printers)
Spécification
| Blanc | |
| Permanent Caoutchouc | |
| Mat | |
| Papier traité avec des huiles non saturées | |
| Non-sterile | |
| Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady Plus 300 MVP, Brady 200 MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, Imprimante d’étiquettes BBP81 | |
| 3 000/rouleau | |
| -70°C à +50°C | |
| 0,089 mm | |
| 2 in | |
| 0,5 in | |
| 3 po | |
| THT-53-424-3 |
| Séries de rubans recommandées : 4300 | |
| Blanc | |
| IP™ Activé | |
| Thermal Transfer | |
| Identification générale et industrielle | |
| THT-53-424-3 | |
| Rectangle | |
| 0,0035 in | |
| 12,70 x 50,80 mm | |
| 50,8 mm | |
| 12,7 mm | |
| 76.20 mm |