Learn More
Brady™ Étiquettes papier imprimables par transfert thermique
En papier à usage général, les étiquettes imprimables Brady™ sont utilisées pour les imprimantes à transfert thermique
Marque: Brady™ 030243
Description
These white matte paper labels (B-424) feature a permanent rubber adhesive and are designed for thermal transfer barcode and general purpose labeling.
- Material: White matte paper
- Adhesive: Permanent rubber
- Dimensions: 1.25 in. H x 2.75 in. W
- Print Technology: Thermal transfer
- Service Temperature: -40°F to 122°F (-40°C to 50°C)
- Compatible Surfaces: Low surface energy
- Indoor Use: Designed for indoor applications
- Smart Properties: Includes i75-series smart technology for use with compatible Brady™ printers to automate settings
- Recommended Ribbons: Brady™ Series R4300
Spécification
| Blanc | |
| Permanent Caoutchouc | |
| Mat | |
| Papier traité avec des huiles non saturées | |
| Non-sterile | |
| Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady Plus 300 MVP, Brady 200 MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, Imprimante d’étiquettes BBP81 | |
| 3 000/rouleau | |
| -70°C à +50°C | |
| 0,089 mm | |
| 2,75 in | |
| 1,25 in | |
| 3 po | |
| THT-7-424-3 |
| Séries de rubans recommandées : 4300 | |
| Blanc | |
| IP™ Activé | |
| Thermal Transfer | |
| Identification générale et industrielle | |
| THT-7-424-3 | |
| Rectangle | |
| 0,0035 in | |
| 31,75 x 69,85 mm | |
| 69,85 mm | |
| 31,75 mm | |
| 76.20 mm |