Learn More
Brady™ Étiquettes papier imprimables par transfert thermique
En papier à usage général, les étiquettes imprimables Brady™ sont utilisées pour les imprimantes à transfert thermique
Marque:  Brady™ 030246
Code produit. 13009272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.11€
    81.14€ / 1 rouleaux
    Économisez 21.97€
    21% de réduction
En stock
Description
These white matte labels provide good contrast and smear resistance for thermal transfer and barcode printing. The permanent rubber adhesive supports general-purpose indoor identification on low surface energy surfaces.
  • Applications: Barcode labeling, electrical labeling, and general identification
  • Printer compatibility: BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, IP Series, PR Plus, and THT 3 in. core printers
  • Recommended ribbons: i75-R4307, IP-R4307, and R4307
Spécification
Spécification
Blanc
Permanent Caoutchouc
Mat
Papier traité avec des huiles non saturées
Non-sterile
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady Plus 300 MVP, Brady 200 MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, Imprimante d’étiquettes BBP81
1000/Rouleau
-70°C à +50°C
0,089 mm
4 in
2 in
3 po
THT-55-424-1
Séries de rubans recommandées : 4300
Blanc
IP™ Activé
Thermal Transfer
Identification générale et industrielle
THT-55-424-1
Rectangle
0,0035 in
50,8 x 101,60 mm
101,60 mm
50,8 mm
76.20 mm