Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante à transfert thermique
Code produit 17190471 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Quantité:
10 000 étiquettes/rouleau
1500 étiquettes/rouleau
2500 étiquettes/rouleau
3000 étiquettes/rouleau
À utiliser avec (application):
Étiquette 50,0 ml de flacon / tube
Étiquette flacon / tube de 0,5 à 8,0 ml, diamètre 11,18 mm
Étiquette flacon / tube de 0,5 à 8,0 ml, diamètre 9,53 mm
Étiquette flacon / tube de 0,5 à 8,0 ml
Étiquette flacon / tube de 1,0 à 8,0 ml
Étiquette flacon / tube de 0,5 à 0,7 ml
Étiquette flacon / tube de 1,0 à 2,0 ml
Étiquette flacon / tube de 1,5 à 2,0 ml
Conditionnement:
10000 pièces
1500 pièces
2500 pièces
3000 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Quantité À utiliser avec (application) Conditionnement
17190471 25,40 mm 1500 étiquettes/rouleau Étiquette flacon / tube de 1,0 à 8,0 ml 1500 pièces
17110481 9,53 mm 1500 étiquettes/rouleau Étiquette flacon / tube de 0,5 à 8,0 ml 1500 pièces
17140481 9,53 mm 2500 étiquettes/rouleau Étiquette flacon / tube de 0,5 à 0,7 ml 2500 pièces
17150481 9,53 mm 3000 étiquettes/rouleau Étiquette flacon / tube de 0,5 à 0,7 ml 3000 pièces
17190481 9,53 mm 3000 étiquettes/rouleau Étiquette flacon / tube de 1,0 à 2,0 ml 3000 pièces
17120481 12,70 mm 1500 étiquettes/rouleau Étiquette flacon / tube de 0,5 à 8,0 ml, diamètre 9,53 mm 1500 pièces
17130481 12,70 mm 1500 étiquettes/rouleau Étiquette flacon / tube de 0,5 à 8,0 ml, diamètre 11,18 mm 1500 pièces
17100481 12,70 mm 2500 étiquettes/rouleau Étiquette flacon / tube de 1,5 à 2,0 ml 2500 pièces
17100491 12,70 mm 3000 étiquettes/rouleau Étiquette flacon / tube de 1,0 à 2,0 ml 3000 pièces
17160481 12,70 mm 10 000 étiquettes/rouleau Étiquette flacon / tube de 1,5 à 2,0 ml 10000 pièces
17180471 15,24 mm 1500 étiquettes/rouleau Étiquette flacon / tube de 1,0 à 8,0 ml 1500 pièces
17170471 15,24 mm 3000 étiquettes/rouleau Étiquette flacon / tube de 1,0 à 8,0 ml 3000 pièces
17170481 25,40 mm 3000 étiquettes/rouleau Étiquette 50,0 ml de flacon / tube 3000 pièces
17180481 25,40 mm 3000 étiquettes/rouleau Étiquette flacon / tube de 1,0 à 8,0 ml 3000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17190471 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 302983
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes pour imprimante à transfert thermique en polypropylène
  • Applications de laboratoire :
    • Centrifugeuse
    • Eppendorf &Tubes PCR
    • Conique& Grands tubes
    • Flacons& Tubes
  • Compatibilité avec les imprimantes suivantes :
    • Imprimante™ d'étiquettes BBP 11
    • Imprimante™ d'étiquettes BBP 12
    • Brady IP™ Imprimante d'étiquettes série
    • Imprimante d’étiquettes industrielles BradyPrinter i5100
    • Imprimante d'étiquettes industrielle BradyPrinter i7100
    • Imprimantes Core THT 76 mm
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Translucide
Finition Brillant
Format Rouler
Matériau Polypropylène
Côtés imprimables Avant
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquette flacon / tube de 1,0 à 8,0 ml
À utiliser avec (équipement) BBP11, BBP12, PR De plus, imprimantes à noyau THT 25 mm
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Modèle THT-303-7600-1.5SC
Nb par paquet 1500 étiquettes par rouleau
Quantité 1500 étiquettes/rouleau
Forme Rectangle
Dimensions 48.26 mm (W) x 25.40 mm (H)
Plage de températures (impériale) -321°F à +248°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0,076 mm
Répétition verticale (métrique) 27,94 mm
Dimensions (L x l) 48.26 mm (W) x 25.40 mm (H)
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25,40 mm
Largeur (impériale) 1,9 in
Largeur (métrique) 48,26 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 48.26 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 25,40 mm
Poids (métrique) 350 g
Alternate Part Number THT-303-7600-1.5SC