Learn More
Brady™ Ruban d'étiquettes métallisé ultra-agressif à transfert thermique
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Étiquettes imprimables en polyester métallisé ultra-résistant pour imprimantes à transfert thermique
- Le matériau est homologué UL et CSA avec son ruban respectif
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Permanent Caoutchouc |
| Couleur | Gris |
| Finition | Mat |
| Format | Continue |
| Matériau | Polyester métallisé |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Suivi des actifs, étiquetage des équipements, identification générale, étiquetage des stocks |
| Afficher plus |