Learn More
Texwipe™ 60 lingettes ThermaSeal™
Code produit. 15722396 Tous les produits Texwipe Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18 x 20 cm
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions (L x l) unitSize
15722396 18 x 20 cm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15722396 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX2068B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Coupe au laser, polyester scellé blanchi ISO de classe 4, parfait pour toutes les applications dans les salles blanches critiques et les environnements supérieurs
  • Bords thermoscellés (laser) pour le contrôle des particules et des fibres
  • 100 % polyester double maille à filament continu
  • Bonne absorbance, efficacité d’essuyage et résistance à l’abrasion
  • Chimiquement compatible avec les solvants et alcools standard
  • Blanchi et conditionné dans un environnement de salle blanche ISO de classe 4
  • Conditionnement en salle blanche sans solvant Bag-Within-A-Bag™ pour protéger le produit
  • Conforme aux exigences REACH et RoHS
  • Conditionnement à code couleur pour une reconnaissance aisée
  • Semiconducteurs et microélectronique : besoins généraux d’essuyage et de nettoyage
  • Applications stériles ; autoclavable
  • Environnements USP 797
  • Nettoyage de produits pour dispositifs médicaux
  • Nettoyage de l’écran vidéo et du tableau de bord
Spécification
Dimensions (L x l) 18 x 20 cm
Quantité d’emballage 200 essuyeurs/Sachet, emballage en vrac, 10 Sachets/ Carton