Learn More
Thermographic Measurements Thermax Indicateur de température à 10 niveaux
Code produit 17806088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
188°C à 249°C
40°C à 71°C
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17806088 40°C à 71°C 10 pièces
17816088 188°C à 249°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17806088 Fournisseur Thermographic Measurements Code fournisseur M10STHERGAD01P1
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Bandes indicatrices de température à dix niveaux utilisées pour vérifier la température maximale. Indicateur de seuil à usage unique et irréversible signalant la température la plus élevée atteinte.
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
Spécification
Certifications/Conformité ISO9001
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Investigación de laboratorio, Servicios médicos, Instrumentación, Industria electrónica, Automotriz, Aeroespacial, Siderurgia, Metalurgia, Industria del plástico, Industria alimentaria
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 51 mm
Plage d’humidité 40 a 60%
Longueur (métrique) 18 mm
Matériau Film de polyester
Description Thermax Indicador de temperatura de 10 niveles Rango A
Température max. (impériale) 160°F
Température max. (métrique) 71°C
Température (impériale) min. 36 °F
Température min. (métrique) 2 °C
Plage de températures (impériale) 104 °F à 160 °F
Plage de températures (métrique) 40°C à 71°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Équipements électriques, pompes, systèmes de pompage, pompes à eau, équipement aérobies, équipements mobiles
Précision ±1°C
Subdivision 40, 42, 44, 46, 49, 54, 60, 62, 65, 71 °C
Affichage Indicateur visuel
Largeur (métrique) 18 mm
Balance °C et°F