Learn More
Thermographic Measurements Thermax Indicateur de température à 10 niveaux
Code produit 17816088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
188°C à 249°C
40°C à 71°C
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17816088 188°C à 249°C 10 pièces
17806088 40°C à 71°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17816088 Fournisseur Thermographic Measurements Code fournisseur M10STHERGDD01P1
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Bandes indicatrices de température à dix niveaux utilisées pour vérifier la température maximale. Indicateur de seuil à usage unique et irréversible signalant la température la plus élevée atteinte.
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
Spécification
Certifications/Conformité ISO9001
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Investigación de laboratorio, Servicios médicos, Instrumentación, Industria electrónica, Automotriz, Aeroespacial, Siderurgia, Metalurgia, Industria del plástico, Industria alimentaria
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 51 mm
Plage d’humidité 40 a 60%
Longueur (métrique) 18 mm
Matériau Film de polyester
Description Thermax Indicador de temperatura de 10 niveles Rango D
Température max. (impériale) 480 °F
Température max. (métrique) 249 °C
Température (impériale) min. 36 °F
Température min. (métrique) 2 °C
Plage de températures (impériale) 370 °F à 480 °F
Plage de températures (métrique) 188°C à 249°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Équipements électriques, pompes, systèmes de pompage, pompes à eau, équipement aérobies, équipements mobiles
Précision ±1%+1 °C
Subdivision 188, 193, 199, 204, 210, 216, 224, 232, 241, 249 °C
Affichage Indicateur visuel
Largeur (métrique) 18 mm
Balance °C et°F
Afficher plus Afficher moins
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.