Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Plage de température à 4 niveaux E °127-143 °C / 261-289 °F
Description
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Applications pour la recherche en laboratoire, les services médicaux, l'instrumentation, l'industrie électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie des plastiques et l'industrie alimentaire. |
| Hauteur (impériale) | 0,91 in |
| Hauteur (métrique) | 23 mm |
| Plage d’humidité | 40 à 60 % |
| Longueur (métrique) | 45mm |
| Matériau | Film de polyester, Adhésif acrylique |
| Durée de mesure | 2 à 5 secondes |
| Modèle | Thermax Indicateur de température à 4 °niveaux, plage E, de 127 °C °à 143 °C (261 °F °à 289 °F). |
| Afficher plus |