Learn More
Thermographic Measurements Thermax Indicateur de température à 4 niveaux
Code produit 17836088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
104°C à 121°C
149°C à 166°C
171°C à 188°C
193°C à 210°C
216°C à 241°C
249°C à 290°C
37°C à 54°C
60°C à 77°C
82°C à 99°C
Conditionnement:
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
17836088 37°C à 54°C 10 pièces
17876078 60°C à 77°C 10 pièces
17826088 82°C à 99°C 10 pièces
17866078 104°C à 121°C 10 pièces
17856088 149°C à 166°C 10 pièces
17896078 171°C à 188°C 10 pièces
17846088 193°C à 210°C 10 pièces
17886078 216°C à 241°C 10 pièces
17876088 249°C à 290°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17836088 Fournisseur Thermographic Measurements Code fournisseur M04STHERGAD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.35€
    7.07€ / 10 pièces
    Économisez 1.28€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Quatre bandes indicatrices de température permettent de vérifier la température maximale. Indicateur de seuil à usage unique et irréversible, signalant la température maximale atteinte.
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
Spécification
Certifications/Conformité ISO9001
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Investigación de laboratorio, Servicios médicos, Instrumentación, Industria electrónica, Automotriz, Aeroespacial, Siderurgia, Metalurgia, Industria del plástico, Industria alimentaria
Hauteur (métrique) 23 mm
Plage d’humidité 40 a 60%
Longueur (métrique) 45 mm
Matériau Film de polyester
Description Thermax Indicador de temperatura de 4 niveles Rango A
Température max. (impériale) 129 °F
Température max. (métrique) 54°C
Température (impériale) min. 36 °F
Température min. (métrique) 2 °C
Plage de températures (impériale) 99 °F à 129 °F
Plage de températures (métrique) 37°C à 54°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Équipements électriques, pompes, systèmes de pompage, pompes à eau, équipement aérobies, équipements mobiles
Précision ±1°C
Subdivision 249, 260, 280, 290 °C
Affichage Indicateur visuel
Largeur (métrique) 45 mm
Balance °C et°F