Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indicateurs encapsulés
Code produit 11780909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température max. (métrique):
132°C
143°C
193°C
210°C
249 °C
260°C
280°C
290°C
37 °C
42°C
Conditionnement:
50 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température max. (métrique) unitSize
11780909 42°C 50 pièces
11760929 132°C 50 pièces
11780929 143°C 50 pièces
11770939 193°C 50 pièces
11700949 210°C 50 pièces
11750949 249 °C 50 pièces
11770949 260°C 50 pièces
11780949 280°C 50 pièces
11790949 290°C 50 pièces
11760909 37 °C 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11780909 Fournisseur Thermographic Measurements Ltd Code fournisseur M01ETHE042D01P1
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Indicateur de seuil à usage unique et irréversible, signale la température la plus élevée atteinte
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
  • Spécification
    Certifications/Conformité ISO 9001
    Jetable Usage unique
    À utiliser avec (application) Applications pour la recherche en laboratoire, les services médicaux, l'instrumentation, l'industrie électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie des plastiques et l'industrie alimentaire.
    Hauteur (impériale) 0,51 in
    Hauteur (métrique) 13 mm
    Plage d’humidité 40 à 60 %
    Longueur (métrique) 12 mm
    Matériau Polyester avec adhésif acrylique, Adhésif acrylique
    Durée de mesure 2 à 5 secondes
    Remplissage du thermomètre Technologie de fonte de cire
    Poids (métrique) 9 g
    Largeur (impériale) 0,51 in
    Type de produit Indicateur de température irréversible
    Longueur (impériale) 0,41 in
    Description Thermax Indicateur de température encapsulé 42 °C (108 °F)
    Température max. (impériale) 108 °F
    Température max. (métrique) 42°C
    Température (impériale) min. 108 °F
    Température min. (métrique) 42 °C
    Plage de températures (impériale) 108 °F
    Plage de températures (métrique) 42 °C
    Calibrated Oui
    À utiliser avec (équipement) Équipements électriques, pompes, systèmes de freinage, pompes à eau, équipements aéronautiques, équipements militaires
    Précision ±1°C
    Subdivision Température unique
    Affichage 42°C ; 108°F
    Largeur (métrique) 13 mm
    Balance Double°C (°F)
    Afficher plus Afficher moins
    Doivent être conservés au réfrigérateur