Learn More
Thermographic Measurements Thermax Indicateur de température encapsulé
Description
- Réponse immédiate
- Record permanent de la température la plus élevée atteinte
- Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
- Peu coûteux et facile à utiliser
- Auto-adhésif
Specifications
Specifications
| Hauteur (métrique) | 13 mm |
| Plage d’humidité | 40 a 60% |
| Longueur (métrique) | 18 mm |
| Matériau | Film de polyester |
| Température max. (impériale) | 144 ° F |
| Température max. (métrique) | 62°C |
| Température (impériale) min. | 36 °F |
| Température min. (métrique) | 2 °C |
| Plage de températures (impériale) | 144 °F |
| Plage de températures (métrique) | 62 °C |
| Show More |