Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Gamme de bandes à 8 niveaux
Code produit 11710889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
116°C à 154°C
160°C à 199°C
204°C à 260°C
37°C à 65°C
71°C à 110°C
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11710889 37°C à 65°C 10 pièces
11730889 116°C à 154°C 10 pièces
11720889 71°C à 110°C 10 pièces
11740889 160°C à 199°C 10 pièces
11750889 204°C à 260°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11710889 Fournisseur Thermographic Measurements Ltd Code fournisseur M08STHERGAD01P1
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Indicateur de seuil à usage unique et irréversible, signale la température la plus élevée atteinte
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
  • Spécification
    Certifications/Conformité ISO 9001
    Jetable Usage unique
    À utiliser avec (application) Applications pour la recherche en laboratoire, les services médicaux, l'instrumentation, l'industrie électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie des plastiques et l'industrie alimentaire.
    Hauteur (impériale) 2 in
    Hauteur (métrique) 51 mm
    Plage d’humidité 40 à 60 %
    Longueur (métrique) 51 mm
    Matériau Film de polyester, Adhésif acrylique
    Durée de mesure 2 à 5 secondes
    Modèle Thermax Indicateur de température à 8 °niveaux, plage A : 37 °C à 65 °C (99 °F °à 149 °F)
    Remplissage du thermomètre Technologie de fonte de cire
    Poids (métrique) 9 g
    Largeur (impériale) 0,7 in
    Type de produit Indicateur de température irréversible
    Longueur (impériale) 0,7 in
    Description Thermax Indicateur de température à 8 niveaux, °de 37 °C à 65 °C (de 99 °F à 149 °F)
    Température max. (impériale) 149°F
    Température max. (métrique) 65°C
    Température (impériale) min. 99°F
    Température min. (métrique) 37°C
    Plage de températures (impériale) 99°F à 149°F
    Plage de températures (métrique) 37°C à 65°C
    Calibrated Oui
    À utiliser avec (équipement) Équipements électriques, pompes, systèmes de freinage, pompes à eau, équipements aéronautiques, équipements militaires
    Précision ±1 °C (Plage : 29 °C à 99 °C), ±1,5 °C (Plage : 100 °C à 154 °C)
    Subdivision 37 °C, 40 °C, 43 °C, 46 °C, 49 °C, 54 °C, 60 °C, 65 °C (99 °F, 104 °F, 109 °F)°F, 115 °F, 120 °F, 129 °F, 140 °F, 149 °F)
    Affichage 37/40/43/46/49/54/60/65°C
    Largeur (métrique) 18 mm