Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Gamme de bandes à 8 niveaux
Code produit 11730889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
116°C à 154°C
160°C à 199°C
204°C à 260°C
37°C à 65°C
71°C à 110°C
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11730889 116°C à 154°C 10 pièces
11720889 71°C à 110°C 10 pièces
11710889 37°C à 65°C 10 pièces
11740889 160°C à 199°C 10 pièces
11750889 204°C à 260°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11730889 Fournisseur Thermographic Measurements Ltd Code fournisseur M08STHERGCD01P1
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Indicateur de seuil à usage unique et irréversible, signale la température la plus élevée atteinte
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
  • Spécification
    Certifications/Conformité ISO 9001
    Jetable Usage unique
    À utiliser avec (application) Applications pour la recherche en laboratoire, les services médicaux, l'instrumentation, l'industrie électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie des plastiques et l'industrie alimentaire.
    Hauteur (impériale) 2 in
    Hauteur (métrique) 51 mm
    Plage d’humidité 40 à 60 %
    Longueur (métrique) 51 mm
    Matériau Polyester avec adhésif acrylique, Adhésif acrylique
    Durée de mesure 2 à 5 secondes
    Modèle Thermax Indicateur de température à 8 °niveaux, plage de 116 °C à 154 °C (241 °F à 309 °F) °C
    Remplissage du thermomètre Technologie de fonte de cire
    Poids (métrique) 9 g
    Largeur (impériale) 0,7 in
    Type de produit Indicateur de température irréversible
    Longueur (impériale) 0,7 in
    Description Thermax Indicateur de température à 8 °niveaux 116 °C à 154 °C (241 °F à 309 °F)
    Température max. (impériale) 309°F
    Température max. (métrique) 154°C
    Température (impériale) min. 241°F
    Température min. (métrique) 116°C
    Plage de températures (impériale) 241°F à 309°F
    Plage de températures (métrique) 116°C à 154°C
    Calibrated Oui
    À utiliser avec (équipement) Équipements électriques, pompes, systèmes de freinage, pompes à eau, équipements aéronautiques, équipements militaires
    Précision ±1,5 °C (Plage : 100 °C à 154 °C), ±1 % + 1 °C (Plage : 160 °C à 290 °C)
    Subdivision 116 °C, 121 °C, 127 °C, 132 °C, 138 °C, 143 °C, 149 °C, 154 °C (241 °F, 250 °F, 261 °F, 270 °F)°F, 280 °F, 289 °F, 300 °F, 309 °F)
    Affichage 116/121/127/132/138/143/149/154°C
    Largeur (métrique) 18 mm