Learn More
Thermographic Measurements Ltd Gamme de bandes LC 7 L
Code produit 11760959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0°C à 30°C
30°C à 60°C
60°C à 90°C
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11760959 0°C à 30°C 10 pièces
11780959 60°C à 90°C 10 pièces
11770959 30°C à 60°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11760959 Fournisseur Thermographic Measurements Ltd Code fournisseur L07HTHERG2D01B1
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
L'indicateur de température réversible affiche la température actuelle
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
  • Spécification
    Certifications/Conformité ISO 13485
    Taille du cadran (impériale) 0,393 in
    Taille du cadran (métrique) 10 mm
    Jetable Usage unique
    À utiliser avec (application) Applications pour la recherche en laboratoire, les services médicaux, l'instrumentation, l'industrie électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie des plastiques et l'industrie alimentaire.
    Hauteur (impériale) 0,5 in
    Hauteur (métrique) 12.5 mm
    Plage d’humidité 40 à 60 %
    Longueur (métrique) 45 mm
    Matériau Film de polyester, Adhésif acrylique
    Durée de mesure 2 à 5 secondes
    Modèle Thermomètre à cristaux liquides à 7 niveaux, °de 0 °C à 30 °C (°de 32 °F à 86 °F) 74003B
    Remplissage du thermomètre Technologie des cristaux liquides
    Poids (métrique) 9 g
    Type de produit Indicateur de température irréversible
    Longueur (impériale) 1,77 in
    Description Thermomètre à cristaux liquides à 7 niveaux, °de 0 °C à 30 °C (de 32 °F à 86 °F)
    Température max. (métrique) 30°C
    Température min. (métrique) 0°C
    Plage de températures (impériale) 32 °F à 86 °F
    Plage de températures (métrique) 0°C à 30°C
    Calibrated Oui
    À utiliser avec (équipement) Thermomètre de réfrigérateur, thermomètre d'ambiance, température des équipements
    Précision ±1°C
    Subdivision 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C (32 °F, 41 °F, 50 °F, 59 °F, 68 °F, 77 °F, 86 °F)
    Balance Double°C (°F)