Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs à azote liquide de paillasse Thermo-Flask™
Code produit 13488119 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
1,9 L
2 L
4,5 L
Comprend:
Avec couvercle et poignée
Poignée de transport, couvercle sécurisé ventilé
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
13488119 1 L Avec couvercle et poignée 1 pièce
11880933 1 L Poignée de transport, couvercle sécurisé ventilé 1 pièce
11868003 2 L Poignée de transport, couvercle sécurisé ventilé 1 pièce
11878003 4,5 L Poignée de transport, couvercle sécurisé ventilé 1 pièce
13478129 1,9 L - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13488119 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    586.27€
    508.59€ / 1 pièces
    Économisez 77.68€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Maximisez la rétention du liquide réfrigéré grâce aux dewars de stockage d’azote liquide de paillasse Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ qui sont composés de récipients internes borosilicatés.
Maximisez la rétention du liquide réfrigéré grâce aux récipients à azote liquide de paillasse Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ légers qui sont composés de récipients internes borosilicatés et qui sont parfaits pour un usage cryogénique quotidien.
Acier inoxydable :
  • Surface externe en acier inoxydable, durable et résistante à la corrosion
  • Poignée de transport et couvercle sécurisé ventilé (références 2122, 2123, 2124)
Col large peu profond :
  • Parfait pour une utilisation en tant que piège à froid
  • Conception en forme de boîte de culture pour une utilisation sur paillasse avec de la glace pilée, de la glace carbonique ou de l’alcool
  • Enveloppe extérieure en acier inoxydable et embase de protection qui assurent de nombreuses années d’utilisation sans aucun problème
  • Sans couvercle ni poignée (référence 2129)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Récipient de LN2 de paillasse
Capacité (métrique) 1 L
Finition externe Acier inoxydable
Modèle Paillasse
Comprend Avec couvercle et poignée
Hauteur (métrique) extérieure 120 mm
Diamètre (métrique) 160 mm
Diamètre (métrique) col interne 130 mm
Poids à l’expédition (impériale) 8 lb
Poids à l’expédition (métrique) 3,6 kg