Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques Thermo/PAL avec aiguille fixe à pointe conique 50 mm
Code produit 10366672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
Calibre d’aiguille:
23 G
Calibre 25
26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,5 mm
0,63 mm
Modèle:
100F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-5/0.47C
10F-C/T-5/0.47C 6/boîte
10F-C/T-5/0.5C
10F-C/T-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.47C
10F-C/T-GT-5/0.47C boîte de 6 ; pour :
10F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.63C boîte de 6 ; pour :
25F-C/T-GT-5/0.63C
5F-C/T-5/0.63C
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure Modèle Conditionnement
10366672 10 μl 23 G 0,63 mm 10F-C/T-GT-5/0.63C 1 pièce
10581433 5 μl 23 G 0,63 mm 5F-C/T-5/0.63C 1 pièce
15298453 10 μl Calibre 25 0,5 mm 10F-C/T-5/0.5C 1 pièce
12614925 10 μl 23 G 0,63 mm 10F-C/T-GT-5/0.63C boîte de 6 ; pour : 1 pièce
12927506 10 μl 26 G 0,47 mm 10F-C/T-GT-5/0.47C boîte de 6 ; pour : 1 pièce
12643486 10 μl 26 G 0,47 mm 10F-C/T-GT-5/0.47C 1 pièce
10248770 10 μl 26 G 0,47 mm 10F-C/T-5/0.47C 1 pièce
10509522 10 μl 23 G 0,63 mm 10F-C/T-5/0.63C 1 pièce
12716897 10 μl 26 G 0,47 mm 10F-C/T-5/0.47C 6/boîte 1 pièce
11903416 10 μl 26 G 0,47 mm 10F-C/T-5/0.47C 6/boîte 6 pièces
10327012 25 μl 23 G 0,63 mm 25F-C/T-GT-5/0.63C 1 pièce
10474872 100 μl 23 G 0,63 mm 100F-C/T-GT-5/0.63C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10366672 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 002987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.19€
    99.97€ / 1 pièces
    Économisez 21.22€
    17% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Utilisent la technologie de seringue Diamond pour une meilleure résistance aux solvants, des plages de températures étendues et une régularité de fonctionnement accrue. Les seringues pour échantillonneurs automatiques SGE PAL avec aiguille à pointe conique fixe de 50 mm sont utilisées avec les échantillonneurs automatiques CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000 et AS200/800.
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Large plage de températures, jusqu’à 150°C
  • Une régularité de fonctionnement accrue
  • Spécialement conçues pour les échantillonneurs PAL
  • 22 Le D.E. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,72 mm
  • 23 Le D.E. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,63mm
  • Le D.E. des aiguilles de calibre 26 est égal à 0,47 mm
  • Précision et reproductibilité ; ± 1 % (volume distribué) (± 2 % pour les seringues 0,5 μl)
  • Les pointes coniques (également connues sous le nom de pointes de style AS, pour “autosampler”, soit “échantillonneur automatique”), sont conçues pour résister aux exigences des injections multiples et améliorer la durée de vie des septa lorsqu’ils sont utilisés avec des échantillonneurs automatiques
  • Le cas échéant, le piston étanche aux gaz est en PTFE
Spécification
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,63 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue d'échantillonneur automatique étanche aux gaz
Modèle 10F-C/T-GT-5/0.63C
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS2000
Type de connexion Fixe