Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, 0,2 ml, à bouchon plat
Code produit 11781108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 tubes
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11781108 1000 tubes 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11781108 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.75€
    85.65€ / 1000 pièces
    Économisez 8.10€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Tubes individuels de 0,2 ml avec bouchon à clipser plat ou bombé fixés, disponible dans une variété de couleurs
The Thermo Scientific 0.2 mL Individual Tubes with integral ”snap shut“ caps are suitable for 0.2 mL thermal cycler blocks. They have a 0.25 mL maximum volume when closed. These individual tubes feature thin-wall design and are made from virgin polypropylene. The tubes are cleanroom produced, ensuring that they are free from contaminants that could affect experimental results. They are available in multiple colors with flat or domed caps.
Highlights
• Suitable for 0.2 mL thermal cycler blocks
• 0.25 mL maximum tube capacity when closed
• Integral 'snap shut' cap
• Available with flat or domed caps
Applications
• PCR
• Sample storage
Hazardous: No
Storage Condition:Ambient
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, d’ARNase et de DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,2 ml
Volume (métrique) 0,25 ml
Quantité 1000 tubes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Matériau Polypropylène
Vitesse de réaction Étalon
Type de bouchon Bouchons plats
Format 1 000 tubes
Type de produit Tube