Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, 0,2 ml, à bouchon plat, jaune
Code produit 10203173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 tubes
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10203173 1000 tubes 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10203173 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0620Y
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Tubes individuels de 0,2 ml avec bouchon à clipser plat ou bombé fixés, disponible dans une variété de couleurs
Les tubes individuels de 0,2 ml avec des bouchons “à clipser” intégrés conviennent aux blocs de thermocycleurs de 0,2 ml. Ils ont un volume maximum de 0,25 ml après leur fermeture. Ces tubes individuels présentent une conception à paroi fine et sont en polypropylène vierge. Les tubes sont produits en salle blanche, ce qui garantit qu’ils sont exempts de contaminants susceptibles d’affecter les résultats expérimentaux. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs avec des bouchons plats ou bombés.
Les tubes individuels de 0,2 ml Thermo Scientific avec des bouchons ”à clipser“ intégrés conviennent aux blocs de thermocycleurs de 0,2 ml. Ils ont un volume maximum de 0,25 ml après leur fermeture. Ces tubes individuels présentent une conception à paroi fine et sont en polypropylène vierge. Les tubes sont produits en salle blanche, ce qui garantit qu’ils sont exempts de contaminants susceptibles d’affecter les résultats expérimentaux. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs avec des bouchons plats ou bombés.
Points forts
• Convient pour des blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
• Capacité maximale des tubes de 0,25 ml après leur fermeture
•
Bouchon à clipser intégré
• Disponible avec des bouchons plats ou bombés
Applications
• PCR
• Stockage d’échantillons
Dangereux : non
>Condition de stockage : ambiante
PCR ; stockage d’échantillons
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, d’ARNase et de DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Jaune
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Volume (métrique) 0,25 mL
Quantité 1000 tubes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Matériau Polypropylène
Vitesse de réaction Étalon
Type de bouchon Bouchons plats
Format 1 000 tubes
Type de produit Tube