Description
- Rmax 9.8 mm, 23°
- Capacité : 16 x 16 ml
- Étanche aux aérosols
Specifications
Specifications
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 16 x 16 mL |
| FCR max. | 31 660 x g |
| Vitesse max. | 17 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 0,98 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific™ Sorvall™ Centrifugeuse Stratus |
| Angle | 23° |
| Certifications/Conformité | Confinement biologique certifié |